Learn More
4-Aminophenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081361
32.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3544-25-0
C8H8N2
132.17
MFCD00007912
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
77000
2-(4-aminophenyl)acetonitrile
NC1=CC=C(CC#N)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3544-25-0
C8H8N2
132.17
MFCD00007912
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
77000
2-(4-aminophenyl)acetonitrile
NC1=CC=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 312°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1100108
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 99%