Learn More
4-Aminopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735497
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
591-54-8
C4H5N3
95.1
MFCD00006112
OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
68958
CHEBI:38616
Pyrimidin-4-Amin
C1=CN=CN=C1N
591-54-8
C4H5N3
95.1
MFCD00006112
OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
68958
CHEBI:38616
Pyrimidin-4-Amin
C1=CN=CN=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 151°C to 155°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.