Learn More
4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine |
| CAS | 16285-74-8 |
| Summenformel | C6H5N3S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-imine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5N3S/c7-6-5-4(1-2-10-5)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9) |
| SMILES | N=C1NC=Nc2ccsc12 |
| IUPAC-Name | Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.19 |
| Formelmasse | 151.0204 |