Learn More
4-Aminothiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Aminothiophenol wird bei der Synthese von Pektin-4-aminothiophenolkonjugaten verwendet und bildet bei der Entwicklung von DNA selbst-zusammengesetzte Monoschichten (SAMs). Es wird für den Nachweis von Thrombin durch Proteinerkennung mittels oberflächenverstärkter Raman-Spektroskopie (SERS) verwendet, die Anwendung in Silber- und Goldnanopartikeln findet. Es fungiert als Linker zu Thiol (SH) und funktionalisiert mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen (MWCNTs).
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Aminothiophenol |
Schmelzpunkt | 37°C to 42°C |
Siedepunkt | 156°C to 157°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 906904 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |