Learn More
4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy |
| CAS | 63697-61-0 |
| Summenformel | C9H17N4O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azide-piperidin-1-oxyl, 4-Azido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy, NSC 300606 |
| SMILES | CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(N=[N+]=[N-])C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.26 |
| Formelmasse | 197.1402 |