Learn More
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid |
| CAS | 122590-77-6 |
| Summenformel | C7 H F4 N3 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Azido-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7HF4N3O2/c8-2-1(7(15)16)3(9)5(11)6(4(2)10)13-14-12/h(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| IUPAC-Name | 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.1 |
| Formelmasse | 235.0005 |