missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Benzoylbuttersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044006
27.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1501-05-9
C11H12O3
192.214
MFCD00004411
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
73914
5-Oxo-5 -Phenylpentanosäure
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1501-05-9
C11H12O3
192.214
MFCD00004411
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
73914
5-Oxo-5 -Phenylpentanosäure
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O

4-Benzoylbutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Benzoylbuttersäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Benzoylbutyric acid
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 5 g
Beilstein 641947
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'