Learn More
4-Benzyl-4-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477587
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477587 1 g 1 Gramm
11487587 5 g 5 Gramm
11497587 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15664.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51135-96-7 | C12H17NO | 191.274 g/mol
It is a building block used for the synthesis of various compounds, having therapeutic properties, such as synthesis of 4-Benzimidazolyl-piperidinylcarbonyl-piperidine analogs as histamine H3 antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Baustein mit therapeutischen Eigenschaften, der für die Synthese verschiedener Verbindungen verwendet wird, wie etwa der Synthese von 4-Benzimidazolylpiperidinylcarbonylpiperidin-Analoga als Histamin-H3-Antagonisten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51135-96-7
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD00023147
InChI-Schlüssel KJZBZOFESQSBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-benzyl, 4-benzyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenylmethyl, acmc-20amoy, pubchem16262, 4benzyl-piperidin-4-ol, maybridge3_002978, 4-benzyl-piperidin-4-ol, 4-benzyl-4-piperidinol #
PubChem CID 98152
IUPAC-Name 4-Benzylpiperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1(CC2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt ∼80°C
Menge 1 g
Beilstein 1451803
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%