Learn More
4-Benzyloxazolidin-2,5-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxazolidine-2,5-dione |
| CAS | 583-47-1 |
| Summenformel | C10H9NO3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-9-8(11-10(13)14-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,13) |
| SMILES | O=C1NC(Cc2ccccc2)C(=O)O1 |
| IUPAC-Name | 4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2,5-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.18 |
| Formelmasse | 191.0582 |