Learn More
4-Benzyloxy-2-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030677
29.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
114045-96-4
C14H11FO3
246.24
MFCD12407082
HWQRXVRKZFDKLJ-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxy-2-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-20mjm1, 2-fluoro-4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzoicacid, 4-benzyloxy-2-fluoro-benzoic acid
22314502
4-(benzyloxy)-2-fluorobenzoic acid
OC(=O)C1=C(F)C=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
114045-96-4
C14H11FO3
246.24
MFCD12407082
HWQRXVRKZFDKLJ-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxy-2-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-20mjm1, 2-fluoro-4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzoicacid, 4-benzyloxy-2-fluoro-benzoic acid
22314502
4-(benzyloxy)-2-fluorobenzoic acid
OC(=O)C1=C(F)C=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Menge 1 g
Formelmasse 246.24
Reinheit (%) 98%