Learn More
4-Benzyloxy-3-methoxy-6-Beta-dinitrostyrol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxy-3-methoxy-6-beta-dinitrostyrene |
| CAS | 2426-89-3 |
| Summenformel | C16 H14 N2 O6 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Benzyloxy-3-Methoxy-6-Ss-Dinitrostyrene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-9-13(7-8-17(19)20)14(18(21)22)10-16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+ |
| SMILES | COc1cc(\C=C\[N+](=O)[O-])c(cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Methoxy-4-nitro-5-[(E)-2-nitroethenyl]-2-phenylmethoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.29 |
| Formelmasse | 330.0852 |