Learn More
4-Benzyloxy-3-methoxy-6-Beta-dinitrostyrol, TRC
Artikelnummer. 30343927
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343927 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30343927 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB285985250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-3-methoxy-6-beta-dinitrostyrene
CAS 2426-89-3
Summenformel C16 H14 N2 O6
Menge 250 mg
Synonym 4-Benzyloxy-3-Methoxy-6-Ss-Dinitrostyrene
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-9-13(7-8-17(19)20)14(18(21)22)10-16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
SMILES COc1cc(\C=C\[N+](=O)[O-])c(cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-nitro-5-[(E)-2-nitroethenyl]-2-phenylmethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 330.29
Formelmasse 330.0852