Learn More
4-Benzyloxy-3-methoxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 1486-53-9 |
| Summenformel | C15H14O4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid, NSC 16714, O-Benzylvanillic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H14O4/c1-18-14-9-12(15(16)17)7-8-13(14)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Methoxy-4-phenylmethoxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.27 |
| Formelmasse | 258.0892 |