Learn More
4-Benzyloxy-3-Methoxyphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7058506
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1700-29-4
C16H15NO2
253.301
MFCD00016394
KSOYPRFHKIOHMY-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxy-3-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl acetonitrile, 4-benzyloxy-3-methoxybenzyl cyanide, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, acmc-209vuk, 4-benzyl-oxy-3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxy-4-benzyloxyphenyl acetonitrile
297963
2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)acetonitril
COC1=C(C=CC(=C1)CC#N)OCC2=CC=CC=C2
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1700-29-4
C16H15NO2
253.301
MFCD00016394
KSOYPRFHKIOHMY-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxy-3-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl acetonitrile, 4-benzyloxy-3-methoxybenzyl cyanide, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, acmc-209vuk, 4-benzyl-oxy-3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxy-4-benzyloxyphenyl acetonitrile
297963
2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)acetonitril
COC1=C(C=CC(=C1)CC#N)OCC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Siedepunkt 195°C (1 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2702492
Formelmasse 253.3
Reinheit (%) 97%