Learn More
4-(Benzyloxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65554
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103-16-2
C13H12O2
200.24
MFCD00002333
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
7638
CHEBI:34380
4-Phenylmethoxyphenol
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103-16-2
C13H12O2
200.24
MFCD00002333
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
7638
CHEBI:34380
4-Phenylmethoxyphenol
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxy)phenol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 122.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4OH
Menge 50 g
Beilstein 06,845
Merck Index 15,6334
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,benzene,diethyl ether,,soluble in acetone and alkalies,,practically insoluble in petroleum hydrocarbons
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxyphenol
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.