Learn More
4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391187
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
139768-71-1
C14H11NOS
241.308
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
2735503
1-Isothiocyanato-4-Phenylmethoxybenzol
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
139768-71-1
C14H11NOS
241.308
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
2735503
1-Isothiocyanato-4-Phenylmethoxybenzol
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241.31
Reinheit (%) 97%