Learn More
4-Benzyloxycarbonylaminopiperidinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine Hydrochloride |
| CAS | 207296-89-7 |
| Summenformel | C13 H18 N2 O2 . Cl H |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c16-13(15-12-6-8-14-9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14H,6-10H2,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.O=C(NC1CCNCC1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Benzyl-N-piperidin-4-ylcarbamat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.76 |
| Formelmasse | 270.1135 |