Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzyloxyindol, 99 %
Marke: Alfa Aesar™ L17147.03
Weitere Details : CAS : 20289-26-3 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
20289-26-3 | |
223.275 | |
LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N | |
88465 | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2C=CN3 |
C15H13NO | |
MFCD00047200 | |
4-benzyloxyindole, 4-benzyloxy-1h-indole, 4-phenylmethoxy-1h-indole, 1h-indole, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-indole, 4-phenylmethoxy indole, 4-benzoxyindole, 4-benzyloxy-indol, 4-benzyloxyindole; | |
4-Phenylmethoxy-1H-Indol |
Spezifikation
4-Benzyloxyindole | |
1g | |
C15H13NO | |
183150 | |
LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N | |
4-Phenylmethoxy-1H-Indol | |
88465 | |
99% |
59°C to 61°C | |
20289-26-3 | |
MFCD00047200 | |
4-benzyloxyindole, 4-benzyloxy-1h-indole, 4-phenylmethoxy-1h-indole, 1h-indole, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-indole, 4-phenylmethoxy indole, 4-benzoxyindole, 4-benzyloxy-indol, 4-benzyloxyindole; | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2C=CN3 | |
223.275 | |
223.28 |