Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzyloxyindol, 99 %
27.63 € - 78.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS 20289-26-3
Summenformel C15H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 223.275
MDL-Nummer MFCD00047200
InChI-Schlüssel LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyindole, 4-benzyloxy-1h-indole, 4-phenylmethoxy-1h-indole, 1h-indole, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-indole, 4-phenylmethoxy indole, 4-benzoxyindole, 4-benzyloxy-indol, 4-benzyloxyindole;
PubChem CID 88465
IUPAC-Name 4-Phenylmethoxy-1H-Indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2C=CN3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11333976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L17147.MD
250mg
27.63 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
27-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11323976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L17147.03
1g
78.36 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
20289-26-3
223.275
LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N
88465
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2C=CN3
C15H13NO
MFCD00047200
4-benzyloxyindole, 4-benzyloxy-1h-indole, 4-phenylmethoxy-1h-indole, 1h-indole, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-indole, 4-phenylmethoxy indole, 4-benzoxyindole, 4-benzyloxy-indol, 4-benzyloxyindole;
4-Phenylmethoxy-1H-Indol
Spezifikation
4-Benzyloxyindole
250mg
C15H13NO
183150
LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N
4-Phenylmethoxy-1H-Indol
88465
99%
59°C to 61°C
20289-26-3
MFCD00047200
4-benzyloxyindole, 4-benzyloxy-1h-indole, 4-phenylmethoxy-1h-indole, 1h-indole, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-indole, 4-phenylmethoxy indole, 4-benzoxyindole, 4-benzyloxy-indol, 4-benzyloxyindole;
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2C=CN3
223.275
223.28
Sicherheitsdatenblatt (SDS)