Learn More
4-Benzyloxyphenylacetonitril-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile-d2 |
| CAS | 110790-05-1 |
| Summenformel | C15H11D2NO |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)benzeneacetonitrile-d2, 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]acetonitrile-d2, 4-(Benzyloxy)phenylacetonitrile-d2, p-(Benzyloxy)benzyl Cyanide-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13NO/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10,12H2/i10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C#N)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-Name | 2,2-Dideuterio-2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 225.28 |
| Formelmasse | 225.1123 |