Learn More
4-Benzyloxypyridin-N-oxide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334835
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334835 1 g 1 Gramm
11344835 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334835 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17946.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2683-66-1 | C12H11NO2 | 201.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2683-66-1
Summenformel C12H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.23
MDL-Nummer MFCD00047427
InChI-Schlüssel SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy pyridine n-oxide, 4-benzyloxy pyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine n-oxide, 4-benzyloxypyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine-n-oxide, 4-benzyloxy pyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 4-phenylmethoxy-, 1-oxide, 4-phenylmethoxy pyridin-1-ol, pubchem2123
PubChem CID 295871
SMILES [O-][N+]1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxypyridine N-oxide
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 1 g
Beilstein 165005
IUPAC-Name 4-(Benzyloxy)pyridin-1-ium-1-olat
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 98%