missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bis(2 -cyano-3-pyridyllmethyl)aminobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15464306
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1421261-92-8
C21H14N6
350.385
MFCD22682981
FPDANHUWWTXQDQ-UHFFFAOYSA-N
3-4-cyanophenyl 2-cyanopyridin-3-yl methyl amino methyl pyridine-2-carbonitrile, 4-bis 2-cyano-3-pyridylmethyl aminobenzonitrile
97030352
3-[[4-Cyano-N-[(2-cyanopyridin-3-yl)methyl]anilin]methyl]pyridin-2-carbonitril
C1=CC(=C(N=C1)C#N)CN(CC2=C(N=CC=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1421261-92-8
C21H14N6
350.385
MFCD22682981
FPDANHUWWTXQDQ-UHFFFAOYSA-N
3-4-cyanophenyl 2-cyanopyridin-3-yl methyl amino methyl pyridine-2-carbonitrile, 4-bis 2-cyano-3-pyridylmethyl aminobenzonitrile
97030352
3-[[4-Cyano-N-[(2-cyanopyridin-3-yl)methyl]anilin]methyl]pyridin-2-carbonitril
C1=CC(=C(N=C1)C#N)CN(CC2=C(N=CC=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)C#N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bis(2-cyano-3-pyridylmethyl)aminobenzonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 350.38
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'