Learn More
4-Boc-1-(6-brom-2-pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15451378
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
331767-56-7
C14H20BrN3O2
342.237
MFCD07369773
CQSAPHUUCUUHNS-UHFFFAOYSA-N
4-boc-1-6-bromo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, t-butyl 4-6-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-n-boc-piperazin-1-yl-6-bromopyridine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ctvy, 4-boc-1-6-bromo-pyridin-2-yl piperazine, tert-butyl 4-6'-bromopyrid-2'-yl piperazine-1-carboxylate, tert.butyl 4-6-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylate
16059046
Tert-Butyl 4-(6-Brompyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
331767-56-7
C14H20BrN3O2
342.237
MFCD07369773
CQSAPHUUCUUHNS-UHFFFAOYSA-N
4-boc-1-6-bromo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, t-butyl 4-6-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-n-boc-piperazin-1-yl-6-bromopyridine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ctvy, 4-boc-1-6-bromo-pyridin-2-yl piperazine, tert-butyl 4-6'-bromopyrid-2'-yl piperazine-1-carboxylate, tert.butyl 4-6-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylate
16059046
Tert-Butyl 4-(6-Brompyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Boc-1-(6-bromo-2-pyridyl)piperazine
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 342.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver