Learn More
Alfa Aesar™ 4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)-piperazin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55841.06
Weitere Details : CAS : 127188-33-4 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462208
  • 199.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
127188-33-4
277.368
QEDVZUFNZJJSJL-UHFFFAOYSA-N
16217938
CC1=NC(=CC=C1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
C15H23N3O2
MFCD07369771
4-boc-1-6-methyl-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c1la, 4-boc-1-6-methylpyridin-2-yl piperazine, tert-butyl-4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
Tert-Butyl 4-(6-Methylpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
Spezifikation
4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)piperazine
80°C to 84°C
127188-33-4
MFCD07369771
4-boc-1-6-methyl-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c1la, 4-boc-1-6-methylpyridin-2-yl piperazine, tert-butyl-4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
CC1=NC(=CC=C1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
277.368
277.37
97%
Weiß
5g
C15H23N3O2
UN2811
QEDVZUFNZJJSJL-UHFFFAOYSA-N
Tert-Butyl 4-(6-Methylpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
16217938
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation