Learn More
4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7052791
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
127188-33-4
C15H23N3O2
277.368
MFCD07369771
QEDVZUFNZJJSJL-UHFFFAOYSA-N
4-boc-1-6-methyl-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c1la, 4-boc-1-6-methylpyridin-2-yl piperazine, tert-butyl-4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
16217938
Tert-Butyl 4-(6-Methylpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
CC1=NC(=CC=C1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
127188-33-4
C15H23N3O2
277.368
MFCD07369771
QEDVZUFNZJJSJL-UHFFFAOYSA-N
4-boc-1-6-methyl-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c1la, 4-boc-1-6-methylpyridin-2-yl piperazine, tert-butyl-4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
16217938
Tert-Butyl 4-(6-Methylpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
CC1=NC(=CC=C1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)piperazine
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 277.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver