missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Boc-amino)-2-Fluorbenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039779
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1256256-45-7
C17H25BFNO4
337.198
MFCD18383441
FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl carbamic acid tert-butyl ester
59578631
tert-butyl N-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1256256-45-7
C17H25BFNO4
337.198
MFCD18383441
FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl carbamic acid tert-butyl ester
59578631
tert-butyl N-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
Das wichtigste Zwischenprodukt bei der Synthese von ,3-Dihydro-1,4-benzodiazepin-2(2H)-onen und 3-Amino-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2(2H)-onen. Diese Synthese erfolgt mit Pd-katalysierter Kreuzkupplungsreaktionenvon Imidoylchloriden mit Organoboronsäuren.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 250 mg
Formelmasse 337.2
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'