Learn More
4-(Boc-amino)-4-Carbamoylbuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498838
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498838 1 g 1 Gramm
15418848 250 mg 250 Milligramm
15408848 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62305.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18800-74-3 | C10H17N2O5 | 245.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18800-74-3
Summenformel C10H17N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00070081
InChI-Schlüssel GMZBDBBBJXGPIH-LURJTMIESA-M
Synonym boc-glu-nh2, n-alpha-tert-boc-l-isoglutamine, 4s-4-n-tert-butoxycarbonylamino-4-carbamoyl butanoic acid, 4s-4-tert-butoxycarbonyl amino-4-carbamoylbutanoic acid, boc-glu-nh, ambotzbaa1095, na-t-boc-l-isoglutamine, boc-isogln-oh;boc-l-isoglutamine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-glutamic amide, 4-boc-amino-4-carbamoylbutyric acid
PubChem CID 2734757
IUPAC-Name (4S)-5-Amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)-4-carbamoylbutyric acid
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 246.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver