missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Boc-amino)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7036031
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
143090-18-0
C12H14N2O2
218.256
MFCD08703141
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-cyanophenylcarbamate, tert-butyl 4-cyanophenyl carbamate, 4-boc-amino benzonitrile, tert-butyl n-4-cyanophenyl carbamate, carbamic acid,n-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c548, n-boc-4-aminobenzonitrile, tert-butyl 4-cyanophenyl-carbamate, 4-cyano-tert-butyloxycarbonylaniline
10130644
tert-Butyl N-(4-cyanophenyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
143090-18-0
C12H14N2O2
218.256
MFCD08703141
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-cyanophenylcarbamate, tert-butyl 4-cyanophenyl carbamate, 4-boc-amino benzonitrile, tert-butyl n-4-cyanophenyl carbamate, carbamic acid,n-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c548, n-boc-4-aminobenzonitrile, tert-butyl 4-cyanophenyl-carbamate, 4-cyano-tert-butyloxycarbonylaniline
10130644
tert-Butyl N-(4-cyanophenyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)benzonitrile
Menge 250 mg
Beilstein 6326835
Formelmasse 218.26
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'