Learn More
4-(Boc-amino)-Phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4-(Boc-amino)phenol, is used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides, used to produce [4-(tert-butyl-dimethyl-silanyloxy)-phenyl]-carbamic acid tert-butyl ester at ambient temperature. This reaction will need reagent imidazole and solvent dimethylformamide, CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Boc-Amino)Phenol, wird zum Schutz von Amin bei der Festphasensynthese von Peptiden verwendet, um [4-(tert-Butyl-Dimethyl-Silanyloxy)-Phenyl]-Carbaminsäure-tert-Butylester bei Umgebungstemperatur zu erzeugen. Diese Reaktion erfordert das Reagenz Imidazol und Lösungsmittel Dimethylformamid, CH2Cl2.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
4-(Boc-Amino)Phenol, wird zum Schutz von Amin bei der Festphasensynthese von Peptiden verwendet, um [4-(tert-Butyl-Dimethyl-Silanyloxy)-Phenyl]-Carbaminsäure-tert-Butylester bei Umgebungstemperatur zu erzeugen. Diese Reaktion erfordert das Reagenz Imidazol und Lösungsmittel Dimethylformamid, CH2Cl2.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Boc-amino)phenol |
Schmelzpunkt | 143°C to 147°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 209.25 |
Reinheit (%) | 97% |