Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Borono-L-Phenylalanin, 97 %
Artikelnummer. 10304452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10304452 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10074103 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304452 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 358931000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 76410-58-7 | C9H12BNO4 | 209.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76410-58-7
Summenformel C9H12BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 209.01
MDL-Nummer MFCD01075172
InChI-Schlüssel NFIVJOSXJDORSP-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-borono-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-boronophenylalanine, p-boronophenylalanine, para-boronophenylalanine, 10b-bpa, unii-jsm63lv5md, para-borono-l-phenylalanine, l-phe b oh 2, l-4-boronophenylalanine
PubChem CID 150315
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-[4-(dihydroxyboranyl)phenyl]propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)B(O)O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Borono-L-phenylalanine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 283.0°C to 293.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 209.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Borono-L-phenylalanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.