Learn More
4-Borono-L-phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30330111
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330111 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330111 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB675600250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Borono-L-phenylalanine
CAS 76410-58-7
Summenformel C9H12BNO4
Menge 250 mg
Synonym 4-(Dihydroxyboryl)-L-phenylalanine, L-BPA, L-p-Boronophenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 209.01