Learn More
4-Brom-1,1,2-Trifluor-1-Buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046008
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
10493-44-4
C4H4BrF3
188.975
MFCD00039274
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
66333
4-Brom-1,1,2-Trifluorobut-1-en
C(CBr)C(=C(F)F)F
10493-44-4
C4H4BrF3
188.975
MFCD00039274
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
66333
4-Brom-1,1,2-Trifluorobut-1-en
C(CBr)C(=C(F)F)F
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is used in organic synthesis, chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten wird in der organischen Synthese, chemischen Forschung und für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Dichte 1.639
Siedepunkt 95°C to 98°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Geruch Recognizable
Strukturformel BrCH2CH2CF=CF2
Brechungsindex 1.402
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1840755
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 188.98
Reinheit (%) 98%