Learn More
4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Amin, Tech., Thermo Scientific™
Catalog Number 10357064
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
CAS 146941-72-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H6BrN3
MDL-Nummer MFCD00663065
Menge 1 g
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-ylamine, acmc-1bzbh, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-1-methyl
InChI-Schlüssel WYPUMGAZSVZUGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(Br)C(N)=N1
IUPAC-Name 4-Brom-1-Methylpyrazol-3-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 176.02
PubChem CID 2735283
Formelmasse 176.02
Reinheit (%) 97%
Güte Eigenschaften