Learn More
4-Brom-2,2-Diphenylbutyronitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023836
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39186-58-8
C16H14BrN
300.199
MFCD00001845
IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
96575
4-brom-2,2-diphenylbutannitril
C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39186-58-8
C16H14BrN
300.199
MFCD00001845
IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
96575
4-brom-2,2-diphenylbutannitril
C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1684952
Formelmasse 300.2
Reinheit (%) 95%