Learn More
4-Brom-2,3-Difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055458
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
644985-24-0
C7H3BrF2O
221.001
MFCD09258953
IMOLPSNRLZLWQR-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,3-difluoro, 1-bromo-2,3-difluoro-4-formylbenzene, pubchem10068, 4-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,3-bis fluoranyl benzaldehyde, 4-bromo-2, 3-difluorobenzaldehyde
26986390
4-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)Br
644985-24-0
C7H3BrF2O
221.001
MFCD09258953
IMOLPSNRLZLWQR-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,3-difluoro, 1-bromo-2,3-difluoro-4-formylbenzene, pubchem10068, 4-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,3-bis fluoranyl benzaldehyde, 4-bromo-2, 3-difluorobenzaldehyde
26986390
4-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)Br
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2,3-Difluorobenzaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 66°C to 67°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 9551272
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 221
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver