Learn More
Alfa Aesar™ 4-Brom-2,3-Difluorbenzaldehyd, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64044.03
Weitere Details : CAS : 644985-24-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461069
  • 53.65 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
4-Brom-2,3-Difluorobenzaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
644985-24-0
221.001
IMOLPSNRLZLWQR-UHFFFAOYSA-N
26986390
C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)Br
C7H3BrF2O
MFCD09258953
2,3-difluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,3-difluoro, 1-bromo-2,3-difluoro-4-formylbenzene, pubchem10068, 4-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,3-bis fluoranyl benzaldehyde, 4-bromo-2, 3-difluorobenzaldehyde
4-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd
Spezifikation
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
66°C to 67°C
644985-24-0
MFCD09258953
2,3-difluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,3-difluoro, 1-bromo-2,3-difluoro-4-formylbenzene, pubchem10068, 4-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,3-bis fluoranyl benzaldehyde, 4-bromo-2, 3-difluorobenzaldehyde
IMOLPSNRLZLWQR-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd
26986390
Pulver
Weiß
1g
C7H3BrF2O
9551272
Slightly soluble in water.
C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)Br
221.001
221
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation