Learn More
4-Brom-2-(5-isoxazolyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421860
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421860 1 g 1 Gramm
11431860 5 g 5 Gramm
11441860 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421860 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27557.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 213690-27-8 | C9H6BrNO2 | 240.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213690-27-8
Summenformel C9H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 240.06
MDL-Nummer MFCD00799493
InChI-Schlüssel GBXOJTWVFYSJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-5-isoxazolyl phenol, 4-bromo-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-bromo-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, acmc-1ckhc, 4-bromo-2-isoxazole-5-yl phenol, phenol,4-bromo-2-5-isoxazolyl
PubChem CID 6744794
IUPAC-Name 4-Brom-6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES BrC1=CC(=C2ONC=C2)C(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Schmelzpunkt 207°C to 212°C
Menge 1 g
Formelmasse 240.05
Reinheit (%) 97%