Learn More
4-Brom-2,6-Dimethylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423237
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423237 5 g 5 Gramm
11415027 25 g 25 Gramm
11425027 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21931.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14804-38-7 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14804-38-7
Summenformel C9H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 215.09
MDL-Nummer MFCD00143259
InChI-Schlüssel MMARFGDTMJBIBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dimethylanisole, 5-bromo-2-methoxy-m-xylene, 4-brom-2,6-dimethylanisole, 1-bromo-3,5-dimethyl-4-methoxybenzene, 2,6-dimethyl-4-bromoanisole, benzene, 5-bromo-2-methoxy-1,3-dimethyl, timtec-bb sbb005776, attercop-chm at108629, 4-bromo-2,6-dimethyl-methoxybenzene, pubchem2654
PubChem CID 278654
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methoxy-1,3-Dimethylbenzol
SMILES COC1=C(C)C=C(Br)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Dichte 1.347
Menge 5 g
Brechungsindex 1.545
Beilstein 1940290
Siedepunkt 117°C to 120°C (13 mmHg)
Formelmasse 215.09
Reinheit (%) 99%