Learn More
4-Brom-2,6-Dimethylphenylisocyanat, 98 %
Catalog Number p-7045089
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
77159-76-3
C9H8BrNO
226.07
MFCD00037040
XGBDVSJAHTYSBK-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate, 4-bromo-2,6-dimethylphenylisocyanate, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenisocyanate, benzene,5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethyl, 5-bromanyl-2-isocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene, 5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethyl-9ci
4430747
5-Brom-2-Isocyanat-1,3-Dimethylbenzol
CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
77159-76-3
C9H8BrNO
226.07
MFCD00037040
XGBDVSJAHTYSBK-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate, 4-bromo-2,6-dimethylphenylisocyanate, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenisocyanate, benzene,5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethyl, 5-bromanyl-2-isocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene, 5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethyl-9ci
4430747
5-Brom-2-Isocyanat-1,3-Dimethylbenzol
CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N=C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
UN-Nummer UN2811
Beilstein 5506753
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g