Learn More
Alfa Aesar™ 4-Brom-2-Chlor-6-Fluorphenol, 97+ %
58.07 € - 228.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 161045-79-0
Summenformel C6H3BrClFO
Molekulargewicht (g/mol) 225.44
MDL-Nummer MFCD01631476
InChI-Schlüssel QEYONPKSDTUPAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol,4-bromo-2-chloro-6-fluoro, pubchem2841, acmc-209dlz, intermediates-zcf02212, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-fluoro, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
PubChem CID 2773270
IUPAC-Name 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
SMILES OC1=C(F)C=C(Br)C=C1Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11401187
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B24163.03
1g
58.07 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11411187
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B24163.06
5g
228.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
161045-79-0
225.44
QEYONPKSDTUPAX-UHFFFAOYSA-N
2773270
OC1=C(F)C=C(Br)C=C1Cl
C6H3BrClFO
MFCD01631476
4-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol,4-bromo-2-chloro-6-fluoro, pubchem2841, acmc-209dlz, intermediates-zcf02212, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-fluoro, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Spezifikation
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
161045-79-0
MFCD01631476
QEYONPKSDTUPAX-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
2773270
≥97%
1g
C6H3BrClFO
4-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol,4-bromo-2-chloro-6-fluoro, pubchem2841, acmc-209dlz, intermediates-zcf02212, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-fluoro, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
OC1=C(F)C=C(Br)C=C1Cl
225.44
255.45