Learn More
4-Brom-2-Chlorobenzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461397
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461397 100 g 100 Gramm
11441397 5 g 5 Gramm
11451397 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24913.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 351003-52-6 | C6H3BrCl2O2S | 289.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-52-6
Summenformel C6H3BrCl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 289.95
MDL-Nummer MFCD03094630
InChI-Schlüssel OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
PubChem CID 2734766
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlorobenzolsulfonylchlorid
SMILES ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 289.96
Reinheit (%) 96%