Learn More
4-Brom-2-chlorbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 59748-90-2 |
| Summenformel | C7H4BrClO2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-bromobenzoic Acid, 4-Bromo-2-chloro-benzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-chlorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.46 |
| Formelmasse | 233.9083 |