Learn More
4-Brom-2-Chlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11496546
54.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3964-56-5
C6H4BrClO
207.45
MFCD00002166
VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
19859
CHEBI:38852
4-bromo-2-chlorophenol
OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3964-56-5
C6H4BrClO
207.45
MFCD00002166
VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
19859
CHEBI:38852
4-bromo-2-chlorophenol
OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorophenol
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Siedepunkt 232°C to 235°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Menge 50 g
Beilstein 2042867
Formelmasse 207.46
Reinheit (%) 98%