Learn More
Alfa Aesar™ 4-Brom-2-Chlorphenol, 98 %
20.60 € - 301.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3964-56-5
Summenformel C6H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 207.45
MDL-Nummer MFCD00002166
InChI-Schlüssel VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
IUPAC-Name 4-bromo-2-chlorophenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11486546
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B24803.09
10g
20.60 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11496546
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B24803.18
50g
70.30 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11406556
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B24803.30
250g
301.00 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3964-56-5
207.45
VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
19859
4-bromo-2-chlorophenol
C6H4BrClO
MFCD00002166
2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
CHEBI:38852
OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Spezifikation
4-Bromo-2-chlorophenol
Phenol-like
47°C to 50°C
3964-56-5
MFCD00002166
2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
207.45
CHEBI:38852
98%
>110°C (230°F)
232°C to 235°C
10g
C6H4BrClO
2042867
VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chlorophenol
19859
207.46