Learn More
4-Brom-2-fluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494404
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
105942-08-3
C7H3BrFN
200.01
MFCD00143264
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
736029
4-bromo-2-fluorobenzonitrile
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
105942-08-3
C7H3BrFN
200.01
MFCD00143264
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
736029
4-bromo-2-fluorobenzonitrile
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile is used as a OLED intermediate, Pharmaceutical, electronic and chemical intermediate. It is used in the synthesis of heterocycles and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-2-Fluorobenzonitril wird als OLED-Zwischenprodukt sowie als pharmazeutisches, elektronisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird bei der Synthese von Heterocyclen und Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Siedepunkt 238°C to 239°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 4231143
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 99%