Learn More
4-Brom-2-Fluorbenzonitril, 99+ %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 290490050
Weitere Details : CAS : 105942-08-3 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
105942-08-3 | |
200.01 | |
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N | |
736029 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)C#N |
C7H3BrFN | |
MFCD00143264 | |
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t | |
4-Brom-2-fluorbenzonitril |
Spezifikation
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile | |
Glasflasche | |
69°C to 72°C | |
105942-08-3 | |
100.0 | |
C7H3BrFN | |
MFCD00143264 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)C#N | |
200.01 | |
200.01 | |
99+% |
Authentic | |
Weiß bis braun | |
5g | |
99.0 | |
99% min. (GC) | |
BrC6H3(F)CN | |
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t | |
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brom-2-fluorbenzonitril | |
736029 | |
Kristallines Pulver oder Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.