Learn More
4-Brom-2-fluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile is used as a OLED intermediate, Pharmaceutical, electronic and chemical intermediate. It is used in the synthesis of heterocycles and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-2-Fluorobenzonitril wird als OLED-Zwischenprodukt sowie als pharmazeutisches, elektronisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird bei der Synthese von Heterocyclen und Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Bromo-2-Fluorobenzonitril wird als OLED-Zwischenprodukt sowie als pharmazeutisches, elektronisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird bei der Synthese von Heterocyclen und Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile |
Schmelzpunkt | 69°C to 72°C |
Siedepunkt | 238°C to 239°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 4231143 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 200.01 |
Reinheit (%) | 99% |