Learn More
Alfa Aesar™ 4-Brom-2-Hydroxypyridin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32067.MD
Weitere Details : CAS : 36953-37-4 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464747
  • 49.02 € / 250 Milligramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
36953-37-4
173.997
SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
817115
C1=CNC(=O)C=C1Br
C5H4BrNO
MFCD00234041
4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
4-Brom-1H-Pyridin-2-on
Spezifikation
4-Bromo-2-hydroxypyridine
250mg
C5H4BrNO
4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
C1=CNC(=O)C=C1Br
173.997
174
201°C to 204°C
36953-37-4
MFCD00234041
SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-1H-Pyridin-2-on
817115
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation