Learn More
4-Brom-2-Methoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15467998
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
59557-91-4
C7H8BrNO
202.051
MFCD01204266
WRFYIYOXJWKONR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromoanisole, 4-bromo-o-anisidine, 4-bromo-2-methoxyphenylamine, 4-bromo-2-methoxy-aniline, 2-methoxy-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem2258, acmc-209meb, 4-bromo-2-methoxy aniline
459257
4-Brom-2-Methoxyanilin
COC1=C(C=CC(=C1)Br)N
59557-91-4
C7H8BrNO
202.051
MFCD01204266
WRFYIYOXJWKONR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromoanisole, 4-bromo-o-anisidine, 4-bromo-2-methoxyphenylamine, 4-bromo-2-methoxy-aniline, 2-methoxy-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem2258, acmc-209meb, 4-bromo-2-methoxy aniline
459257
4-Brom-2-Methoxyanilin
COC1=C(C=CC(=C1)Br)N
4-Bromo-2-methoxyaniline is used as a reagent in the synthesis of 3,5-diamino-1,2,4-triazole ureas as potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitors. It is also used as a reagent in the synthesis of chroman-3-amides as potent Rho kinase inhibitors. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2-Methoxyanilin wird als Reagenz bei der Synthese von 3,5-Diamino-1,2,4-Triazol-Harnstoffen als potente anaplastische Lymphom-Kinase(ALK)-Inhibitoren verwendet. Es wird auch als Reagenz bei der Synthese von Chroman-3-amiden als potente Rho-Kinase-Inhibitoren verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methoxyaniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 202.05
Reinheit (%) 98%