Learn More
4-Brom-2-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022662
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
583-75-5
C7H8BrN
186.05
MFCD00007825
PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromotoluene, 4-bromo-o-toluidine, 2-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methyl, o-toluidine, 4-bromo, 4-bromo-2-methyl-phenylamine, 4-bromo-2-methylbenzenamine, 5-bromo-2-aminotoluene, 1-amino-4-bromo-2-methylbenzene, 4-bromo-2-methylbenenamine
11423
4-bromo-2-methylaniline
CC1=CC(Br)=CC=C1N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
583-75-5
C7H8BrN
186.05
MFCD00007825
PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromotoluene, 4-bromo-o-toluidine, 2-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methyl, o-toluidine, 4-bromo, 4-bromo-2-methyl-phenylamine, 4-bromo-2-methylbenzenamine, 5-bromo-2-aminotoluene, 1-amino-4-bromo-2-methylbenzene, 4-bromo-2-methylbenenamine
11423
4-bromo-2-methylaniline
CC1=CC(Br)=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylaniline
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 636521
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 98%